188972
3,3-Diphenyl-1-propanol
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.584 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
Clave InChI
IDCXQMVSIIJUEH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,3-Diphenyl-1-propanol undergoes cobalt-catalyzed hydroformylation reaction to give the corresponding aldehyde and 1,1-diphenylethylene.
Aplicación
3,3-Diphenyl-1-propanol has been used in the preparation of novel and very potent prostacyclin (PGI2) agonists.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Is the hydroformylation reaction reversible?
Journal of Organometallic Chemistry, 279(1), 159-164 (1985)
Molecular design of novel PGI2 agonists without PG skeleton. IV.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 5(10), 1083-1086 (1995)