Merck
188263
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
powder
mp
48-50 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(CO)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
NELPTBUSFQMYOB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes condensation with N,N-dimethylformamide dimethyl acetal followed by catalytic hydrogenation to yield 7-hydroxymethyl-indole.
Aplicación
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of 7-formyl-indole.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Simple Synthesis of 7-Formyl-indole.
Uchil VR, et al.
Synthetic Communications, 36(8), 1051-1056 (2006)