Merck
188123
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.535 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
densidad
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1CCO
InChI
1S/C9H12O/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Clave InChI
RUGISKODRCWQNE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Methylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves