188115
1-Adamantaneethanol
98%
Sinónimos:
2-(1-Adamantyl)ethanol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
66-69 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H20O/c13-2-1-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,13H,1-8H2/t9-,10+,11-,12+
Clave InChI
ZBIDZPHRNBZTLT-BKUVIOGVSA-N
Aplicación
- 4-(adamant-1-ylethylenoxycarbonyl)phthalanhydride
- poly(2-methoxy-5-cyclohexylmethyloxy-p-phenylene vinylene)
- adamantine-containing phthalocyanines
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable