Merck
187623
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
160.57
Beilstein:
1938353
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
40-43 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)