186716
2,5-Dimethyl-4-(morpholinomethyl)phenol hydrochloride monohydrate
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19NO2 · HCl · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
275.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
mp
188-192 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].[H]O[H].Cc1cc(CN2CCOCC2)c(C)cc1O
Aplicación
Precursor to "Ozalid"dyes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?