Merck
186686
Sigma-Aldrich
7-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6F3NS
Número de CAS:
Peso molecular:
229.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
chunks
mp
222-225 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc2c(S)ccnc2c1
InChI
1S/C10H6F3NS/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
Clave InChI
DBWDEWRMEKXOFI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
7-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol was used to investigate the mechanism of generation of lipid-poor particles from high-density lipoprotein induced by cholesteryl ester transfer protein.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Cyrille Maugeais et al.
Biochimica et biophysica acta, 1831(11), 1644-1650 (2013-07-23)
Cholesteryl ester transfer protein (CETP), a key regulator of high-density lipoprotein (HDL) metabolism, induces HDL remodeling by transferring lipids between apolipoprotein B-containing lipoproteins and HDL, and/or by promoting lipid transfer between HDL subparticles. In this study, we investigated the mechanism