Merck
185280
Sigma-Aldrich
5-Nitroorotic acid potassium salt monohydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2KN3O6 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
257.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[H]O[H].[O-]C(=O)C1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3N3O6.K.H2O/c9-3-2(8(13)14)1(4(10)11)6-5(12)7-3;;/h(H,10,11)(H2,6,7,9,12);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
JDMSALHSRWYAEM-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable