182648
Poly(vinyl cinnamate)
average Mn 40,000, powder
Sinónimos:
Polyvinyl cinnamate
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
mol peso
average Mn 40,000
cadena SMILES
C=COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2.C2H4O/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-2-3/h1-7H,(H,10,11);2-3H,1H2/b7-6+;
Clave InChI
HCCVHWNULIPQNY-UHDJGPCESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable