181544
Poly(isobutyl methacrylate)
average Mw ~70,000, crystalline
Sinónimos:
Isobutyl methacrylate homopolymer, iso -Butyl methacrylate polymer
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystalline
mol peso
average Mw ~70,000
impurezas
<1.5% isobutyl methacrylate
<2% toluene
índice de refracción
n20/D 1.477
temperatura de transición
Tg 55 °C
densidad
1.09 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clave InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)