180548
2,4-Heptadienal
technical grade, 90%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
90%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.534 (lit.)
bp
84-84.5 °C (lit.)
densidad
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
Clave InChI
SATICYYAWWYRAM-VNKDHWASSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup