179051
trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
bp
152-155 °C/16 mmHg (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H]1CCCC[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C12H16O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-13H,4-5,8-9H2/t11-,12+/m0/s1
Clave InChI
AAIBYZBZXNWTPP-NWDGAFQWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup