Merck
17816
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-Freidinger′s lactam
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-Gly-Val Freidinger’s lactam
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
422.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (HPLC)
formulario
powder or crystals
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@H](N1CC[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C24H26N2O5/c1-14(2)21(23(28)29)26-12-11-20(22(26)27)25-24(30)31-13-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h3-10,14,19-21H,11-13H2,1-2H3,(H,25,30)(H,28,29)/t20-,21+/m1/s1
Clave InChI
PEMHOAIHPQJNIM-RTWAWAEBSA-N
Otras notas
Fmoc-protected conformationally restricted dipeptide peptidomimetic for Gly-Val-OH.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R M Freidinger et al.
Science (New York, N.Y.), 210(4470), 656-658 (1980-11-07)
An analog of luteinizing hormone-releasing hormone containing a gamma-lactam as a conformational constraint has been prepared with the use of a novel cyclization of a methionine sulfonium salt. The analog is more active as a luteinizing hormone-releasing hormone agonist that
J.A. Robl et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 2348-2348 (1994)