Merck
177407
Sigma-Aldrich
cis-3-Chloroacrylic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
106.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
61-62 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C=C/Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1-
Clave InChI
MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Frederick Stull et al.
Nature structural & molecular biology, 23(1), 53-58 (2015-12-01)
Chaperones assist in the folding of many proteins in the cell. Although the most well-studied chaperones use cycles of ATP binding and hydrolysis to assist in protein folding, a number of chaperones have been identified that promote folding in the