175803
Fluorobenzene-d5
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
99% (CP)
formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.4651 (lit.)
bp
84.4 °C (lit.)
densidad
1.078 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
PYLWMHQQBFSUBP-RALIUCGRSA-N
Descripción general
Fluorobenzene-d5 is a deuterated derivative of fluorobenzene having an isotopic purity of 98atom%D. It is an asymmetric top molecule. The angular position correlation time, angular momentum correlation time (in the dense fluid region), NMR spin-lattice relaxation times (of deuterium and fluorine atoms) and resonance-enhanced multiphoton ionization spectrum of fluorobenzene-d5 have been evaluated.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Molecular motions of fluorobenzene-d5 in the dense fluid region.
J. Chem. Phys. , 60(8), 3223-3230 (1974)
The Fokker-Planck-Langevin model for rotational brownian motion. V. Comparison with magnetic relaxation data for asymmetric top molecules.
Journal of Magnetic Resonance, 73(1), 34-44 (1969)
Reorientation and Angular Momentum Correlation Times in Fluorobenzene-d5 in the Liquid State.
J. Chem. Phys. , 57(8), 3329-3336 (1972)
The Journal of chemical physics, 141(24), 244315-244315 (2015-01-03)
We report resonance-enhanced multiphoton ionization spectra of the isotopologues fluorobenzene-h5 and fluorobenzene-d5. By making use of quantum chemical calculations, the changes in the wavenumber of the vibrational modes upon deuteration are examined. Additionally, the mixing of vibrational modes both between