Saltar a
175684
Ammonium-d8 sulfate
98 atom % D
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
136,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(ND4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
140.19
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+8
Form:
solid
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-KTOHAENGSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
593990299286440485
mass shift
M+8
mass shift
M+10
mass shift
M+2
mass shift
M+7
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 15N, 98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % D
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
NMR: suitable
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
13814-01-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)