Merck
174416
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
99%
Sinónimos:
3-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
137.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
solid
cadena SMILES
Cl[H].OC1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H
Clave InChI
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Hydroxypiperidine hydrochloride was used for the on-line analysis and solution phase synthesis of Ugi multicomponent reaction (MCR) products using miniaturised-SYNthesis and Total Analysis System (μSYNTAS).
Reactant for synthesis of:
Istaroxime analogues as Na+, K+ - ATPase inhibitors
Nitric oxide formation inhibitors
Selective CC chemokine receptor-3 antagonists
Oxygenated carbolines
α-lithioallyl amides
Reactant for highly chemoselective reductive amination of carbonyl compounds
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
M C Mitchell et al.
The Analyst, 126(1), 24-27 (2001-02-24)
A miniaturised-SYNthesis and Total Analysis System (mu SYNTAS) was used for the solution-phase synthesis and on-line analysis (TOF-MS) of Ugi multicomponent reaction (MCR) products. This approach provides an unusually high degree of control of the MCR and delivers detailed, novel