174319
p-Toluenesulfonhydrazide
~99%
Sinónimos:
p-Toluenesulfonyl hydrazide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
~99%
disponibilidad
available only in EU
mp
103-108 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
Clave InChI
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)