Merck
173584
Sigma-Aldrich
7-Acetoxy-6-(2,3-dibromopropyl)-4,8-dimethylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16Br2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
432.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
146-148 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Oc1c(C)c2OC(=O)C=C(C)c2cc1CC(Br)CBr
InChI
1S/C16H16Br2O4/c1-8-4-14(20)22-16-9(2)15(21-10(3)19)11(6-13(8)16)5-12(18)7-17/h4,6,12H,5,7H2,1-3H3
Clave InChI
FCDMHZRMXOOYRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)