165174
3-Cyanopropionaldehyde diethyl acetal
≥95.5%
Sinónimos:
4,4-Diethoxybutanenitrile, 4,4-Diethoxybutyronitrile
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95.5%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
104-106 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(CCC#N)OCC
InChI
1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
DRZCPHGVEATLFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup