Merck
165050
Sigma-Aldrich
4′-Cyanoacetanilide
98%
Sinónimos:
4-Acetamidobenzonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
206-208 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves