Merck
16297
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Número de CAS:
Beilstein:
9718382
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
solid
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-18(2,3)25-17(23)20-11-9-19(10-12-20)15(16(21)22)13-5-7-14(24-4)8-6-13/h5-8,15H,9-12H2,1-4H3,(H,21,22)
Clave InChI
DCFDOKBNIXUWKP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)