162205
2,3,5,6-Tetramethyl-p-xylene-α,α′-diol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)4C6(CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
246-248 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(C)c(CO)c(C)c(C)c1CO
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)