160342
2-Fluoroethanol
95%
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
16 mmHg ( 20 °C)
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.365 (lit.)
bp
103 °C/757 mmHg (lit.)
mp
−26.5 °C (lit.)
densidad
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCF
InChI
1S/C2H5FO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Clave InChI
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup