Merck
159743
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2-ethoxy-2H-pyran
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
42 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC1CCC=CO1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
Clave InChI
VZJFPIXCMVSTID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup