158070
2-Oxopropyltriphenylphosphonium chloride
98%
Sinónimos:
Acetonyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Análisis
98%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
243-245 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20OP.ClH/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for synthesis of:
- Unsaturated esters and ketones containing multiple aromatic and heteroaromatic rings using Suzuki coupling - Wittig olefination
- Fused oxygen and nitrogen heterocycles via regioselective cyclocondensation
Reactant for Wittig olefinations
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?