156787
4-Chloro-DL-phenylalanine ethyl ester hydrochloride
97%
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
mp
168-170 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.CCOC(=O)C(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-2-15-11(14)10(13)7-8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
Clave InChI
FDQIKGOQYNZYOO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)