Merck
156655
Sigma-Aldrich
trans-1-Decalone
98%
Sinónimos:
trans-Decahydro-1-naphthalenone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
98%
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@]12CCCC[C@]1([H])C(=O)CCC2
InChI
1S/C10H16O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h8-9H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
Clave InChI
AFEFRXAPJRCTOW-BDAKNGLRSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
The product has been used to study its proton resonance spectra using NMR.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Proton chemical shifts in NMR. Part 13. Proton chemical shifts in ketones and the magnetic anisotropy and electric field effect of the carbonyl group.
Abraham RJ and Ainger NJ
Journal of the Chemical Society, 2(3), 441-448 (1999)