Merck
156205
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethanol
spectrophotometric grade, ≥99.3%
Sinónimos:
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.09
Beilstein:
1731074
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
grado
spectrophotometric grade
densidad de vapor
2.62 (vs air)
presión de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.3%
temp. de autoignición
548 °F
lim. expl.
24.5 %
impurezas
<0.020% water
residuo de evap.
<0.001%
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
124-125 °C
mp
−85 °C (lit.)
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Immune system, thymus
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bart van der Burg et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 55, 95-103 (2014-12-22)
There is a great need for alternative testing methods for reproductive toxicants that are practical, fast, cost-effective and easy to interpret. Previously we followed a pragmatic approach using readily available tests, which was successful in predicting reproductive toxicity of chemicals
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation