156140
o-Phenylene phosphorochloridate
technical grade
Sinónimos:
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphole 2-oxide, o-Phenylene chlorophosphate, Catechol cyclophosphorochloridate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
120 °C/9 mmHg (lit.)
cadena SMILES
ClP1(=O)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO3P/c7-11(8)9-5-3-1-2-4-6(5)10-11/h1-4H
Clave InChI
KMWSGKPLIWNTEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Uridine diphosphate-glucose derivatives as potential chain terminators of β-glucan biosynthesis with antifungal activity
- Vinyloxy phosphorus monomers
- Phosphorylation agent
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?