155764
o-Phenylene phosphorochloridite
97%
Sinónimos:
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphole, o-Phenylene chlorophosphite, Chloro(1,2-phenylenedioxy)phosphine, Cyclic o-phenylene phosphorochloridite, Phosphorochloridous acid orthophenylene ester, Pyrocatechol phosphoryl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refracción
n20/D 1.571 (lit.)
bp
80 °C/20 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
densidad
1.466 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClP1Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO2P/c7-10-8-5-3-1-2-4-6(5)9-10/h1-4H
Clave InChI
YUJYEGDMJZHLMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Catalyst in synthesis of bakkane sesquiterpenes
- Reactant in reversible halogen-halogen ligand substitution at room temperature, and in irreversible halogen-O substitution at higher temperatures
- Reactant in preparation of gold(I) trimethoxybenzonitrile phosphine isolated precatalysts
- Reactant for preparation of pyrroles by TMSOTf-catalyzed Arbuzov reaction
- Phosphorylation agent
- Reactant for reparation of vinyl-substituted spirophosphoranes and vinylphosphonates via Markovnikov addition
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?