155578
6-Bromoveratraldehyde
98%
About This Item
Análisis
98%
formulario
powder
mp
150-151 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(Br)c(C=O)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable