Merck
15551
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Phe-OH
≥98.0%
Sinónimos:
Boc-N-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
279.33
Beilstein:
2386503
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98.0%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CN([C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clave InChI
AJGJINVEYVTDNH-LBPRGKRZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable