15535
Boc-Hyp(Bzl)-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-O-benzyl-L-hydroxyproline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −40±2°, c = 2% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~70 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO5/c1-17(2,3)23-16(21)18-10-13(9-14(18)15(19)20)22-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14+/m1/s1
Clave InChI
DGIGGVANZFKXLS-KGLIPLIRSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?