15531
Boc-Val-OSu
≥98.5% (N)
Sinónimos:
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.5% (N)
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6/c1-8(2)11(15-13(20)21-14(3,4)5)12(19)22-16-9(17)6-7-10(16)18/h8,11H,6-7H2,1-5H3,(H,15,20)/t11-/m0/s1
Clave InChI
POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable