Merck
15442
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OSu
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-L-isoleucine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
328.36
Beilstein:
1552969
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −27±2°, c = 2% in dioxane
mp
103-108 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-6-9(2)12(16-14(21)22-15(3,4)5)13(20)23-17-10(18)7-8-11(17)19/h9,12H,6-8H2,1-5H3,(H,16,21)/t9-,12-/m0/s1
Clave InChI
FATJLEZSGFVHQA-CABZTGNLSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chiara Orlandi et al.
Structure (London, England : 1993), 28(5), 516-527 (2020-03-27)
Antibody structure couples adaptive and innate immunity via Fab (antigen binding) and Fc (effector) domains that are connected by unique hinge regions. Because antibodies harbor two or more Fab domains, they are capable of crosslinking multi-determinant antigens, which is required
Xiaofeng Chen et al.
BMC microbiology, 20(1), 264-264 (2020-08-25)
Biofilm is known to be tolerant towards antibiotics and difficult to eradicate. Numerous studies have reported minimum biofilm eradication concentration (MBEC) values of antibiotics for many known biofilm pathogens. However, the experimental parameters applied in these studies differ considerably, and