Merck
154415
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
93-94 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
COc1ccc(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Dimethoxybenzonitrile was used in the preparation of 2,4-dimethoxybenzylamine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 5-substituted 4-O-methyl tetramates.
Jones RC and Bates AD.
Tetrahedron Letters, 27(43), 5285-5288 (1986)