Merck
154296
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
99%
Sinónimos:
5-Bromo-o-anisaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
215.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
solid
mp
116-119 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The spectral properties of 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde have been studied.
Aplicación
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde was used in the preparation of trans-5-bromo-2-methoxybenzylidenecyanoacetic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
V Balachandran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 106, 262-274 (2013-02-19)
The (FT-IR and FT-Raman) spectral properties of 5-bromo-2-methoxybenzaldehyde (BMB) are studied using density functional theory (DFT) employing B3LYP/6-311++G (d) and B3LYP/6-311++G (d,p) levels of theory. There are four conformers, C1, C2, C3, and C4 for this molecule. The computational results
22. Stereochemistry of arylidenecyanoacetic acids and arylarylideneacetonitriles.
Journal of the Chemical Society, 119-124 (1953)