151343
2-Methoxy-1-naphthaldehyde
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
bp
205 °C/18 mmHg (lit.)
mp
82-85 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2ccccc2c1C=O
InChI
1S/C12H10O2/c1-14-12-7-6-9-4-2-3-5-10(9)11(12)8-13/h2-8H,1H3
Clave InChI
YIQGLTKAOHRZOL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The FT-IR and FT-Raman spectra of 2-Methoxy-1-naphthaldehyde was studied.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Selective fluorescent labeling of amino groups of bovine pancreatic trypsin inhibitor by reductive alkylation.
Biopolymers, 25(9), 1645-1658 (1986-09-01)
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 63(2), 464-476 (2005-07-02)
FT-IR and FT-Raman spectra of 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde (HMN) and 2-methoxy-1-naphthaldehyde (MN) have been recorded in the regions 4000-400 cm(-1) and 3500-100 cm(-1), respectively. The molecular structure, conformational stability, geometry optimization, vibrational frequencies have been investigated. The total energy calculations of HMN