15129
Boc-D-Leu-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-D-leucine
About This Item
Análisis
≥98.0% (TLC)
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
Clave InChI
MDXGYYOJGPFFJL-MRVPVSSYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable