Merck
15002
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-3-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
279.33
Beilstein:
8989098
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cc1cccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clave InChI
HBBXWMALJNZDOM-LBPRGKRZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)