Merck
149349
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzophenone
98%
Sinónimos:
4-Benzoyl-N ,N -dimethylaniline, p -Benzoyl-N ,N -dimethylaniline
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NC6H4COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
225.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
98%
formulario
powder
mp
88-90 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO/c1-16(2)14-10-8-13(9-11-14)15(17)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Clave InChI
BEUGBYXJXMVRFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yu Cai et al.
ACS nano, 11(1), 1054-1063 (2016-12-30)
Herein, a donor-acceptor-donor (D-A-D) structured small molecule (DPP-TPA) is designed and synthesized for photoacoustic imaging (PAI) guided photodynamic/photothermal synergistic therapy. In the diketopyrrolopyrrole (DPP) molecule, a thiophene group is contained to increase the intersystem crossing (ISC) ability through the heavy
Juan Li et al.
Environmental science & technology, 53(18), 10969-10977 (2019-08-15)
Photoinitiators (PIs) are widely used in industrial polymerization and have been detected as emerging contaminants in environmental matrixes. It has been reported that humans are exposed to PIs, but the maternal-fetal transmission of PIs has not been documented. In this