148474
1,2,3-Tribromopropane
97%
About This Item
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.584 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
densidad
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
Clave InChI
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>248.0 °F - closed cup - does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
> 120 °C - closed cup - does not flash
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?