Merck
14799
N,N′-Bis(2,6-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
≥90%
Sinónimos:
DXP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H26N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
598.65
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4626671
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9c(C)cccc9C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Soluble fluorescent perylene dye having extremely high light fastness and high quantum yield
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)