147850
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal
95%
Sinónimos:
1,4-Dioxaspiro[4.4]non-6-ene
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
59-62 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1COC2(CCC=C2)O1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-7/h1,3H,2,4-6H2
Clave InChI
ATFWVBMLTLPOHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal was used in the synthesis of 2,3,3,4,7,7-hexahydro-5-methyl-ind-5-en-1-one ethylene ketal.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis of methyl epijasmonate and cis-3-(2-oxopropyl)-2-(pent-2-Z-enyl)-cyclopentan-1-one.
Tetrahedron, 57(52), 10329-10333 (2001)