147710
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter