14766
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethoxyacetic acid (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clave InChI
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.