Merck
147389
Sigma-Aldrich
Triacetylmethane
97%
Sinónimos:
3-(1-Hydroxyethylidene)-2,4-pentanedione
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COC[=C(CH3)OH]COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
bp
203.5 °C (lit.)
densidad
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(O)=C(\C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4(8)7(5(2)9)6(3)10/h8H,1-3H3
Clave InChI
IZKUHUPRYVVSHM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Triacetylmethane on condensation with 2,6-diisopropylaniline in toluene in the presence of p-toluenesulfonic acid yields 3-[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione.
Aplicación
Triacetylmethane was used in the synthesis of novel metal complexes bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)palladium(II) and bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)magnesium(II).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Novel linear acetylpentanedionato complexes for metal-organic framework construction.
Tobbens DM, et al.
CrystEngComm, 10(3), 327-334 (2008)
Remote activation of nickel catalysts for ethylene oligomerization.
Yaofeng Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1108-1112 (2005-01-13)