146641
3-Nitro-2-butanol, mixture of isomers
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3
Clave InChI
OJVOGABFNZDOOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter