145394
4-Phenylbutylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9,11H2
Clave InChI
AGNFWIZBEATIAK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?